(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2S,4R)-tert-Butyl 2-cyano-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR952355-1G OR952355-25G OR952355-5G
APOSOR952355-1GEA 414 DKK
APOSOR952355-1G APOSOR952355-25G APOSOR952355-5G
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine 98%
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₃
Molekylvægt: 212.246 g/mol
Smeltepunkt: 90…110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09863132
CAS-nummer: 483366-12-7