1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952242-1G OR952242-250MG OR952242-5G
APOSOR952242-1GEA 676 DKK
APOSOR952242-1G APOSOR952242-250MG APOSOR952242-5G
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene
Formel: C₁₁H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527519
CAS-nummer: 33733-83-4