2-Ethynyl-cyclopentanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952229-100MG OR952229-250MG
APOSOR952229-100MGEA 2180 DKK
APOSOR952229-100MG APOSOR952229-250MG
2-Ethynyl-cyclopentanol 95%
2-Ethynyl-cyclopentanol
Formel: C₇H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18375237
CAS-nummer: 22022-30-6