4-Methoxybutanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952214-1G OR952214-250MG
APOSOR952214-1GEA 5230 DKK
APOSOR952214-1G APOSOR952214-250MG
4-Methoxybutanoic acid 95%
4-Methoxybutanoic acid
Formel: C₅H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00029855
CAS-nummer: 29006-02-8