Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952193-1G OR952193-250MG
APOSOR952193-1GEA 2050 DKK
APOSOR952193-1G APOSOR952193-250MG
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate 95%
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12828686
CAS-nummer: 1445-55-2