2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952170-1G OR952170-5G
APOSOR952170-1GEA 1170 DKK
APOSOR952170-1G APOSOR952170-5G
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₆Cl₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025218
CAS-nummer: 89894-44-0