Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952085-1G OR952085-250MG
APOSOR952085-1GEA 4310 DKK
APOSOR952085-1G APOSOR952085-250MG
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate 95%
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate
Formel: C₆H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12198846
CAS-nummer: 3952-67-8