4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR952021-1G OR952021-250MG
APOSOR952021-1GEA 5230 DKK
APOSOR952021-1G APOSOR952021-250MG
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09880131
CAS-nummer: 918519-53-6