2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951985-1G OR951985-25G OR951985-5G
APOSOR951985-1GEA 183 DKK
APOSOR951985-1G APOSOR951985-25G APOSOR951985-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester 98%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01544907
CAS-nummer: 20197-75-5