4-Amino-2,5-dichloropyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951944-1G OR951944-5G
APOSOR951944-1GEA 183 DKK
APOSOR951944-1G APOSOR951944-5G
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine 95%
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13191633
CAS-nummer: 89180-51-8