N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9519-1G OR9519-5G
APOSOR9519-1GEA 994 DKK
APOSOR9519-1G APOSOR9519-5G
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Formel: C₇H₈N₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00956008
CAS-nummer: 31481-85-3