N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-(1-Phenylethyl)acetamide
OR951896-1G OR951896-25G OR951896-5G
APOSOR951896-1GEA 197 DKK
APOSOR951896-1G APOSOR951896-25G APOSOR951896-5G
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide
Formel: C₁₀H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040690
CAS-nummer: 36065-27-7