1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951748-1G OR951748-250MG
APOSOR951748-1GEA 4040 DKK
APOSOR951748-1G APOSOR951748-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol
Formel: C₁₀H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01429053
CAS-nummer: 25433-13-0