1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951716-1G OR951716-250MG
APOSOR951716-1GEA 4750 DKK
APOSOR951716-1G APOSOR951716-250MG
1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
1-Oxaspiro[2.5]octane
Formel: C₇H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022348
CAS-nummer: 185-70-6