Methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR951706-1G OR951706-250MG
APOSOR951706-1GEA 183 DKK
APOSOR951706-1G APOSOR951706-250MG
Methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formel: C₄H₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12912989
CAS-nummer: 4967-77-5