5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951686-1G OR951686-25G OR951686-5G
APOSOR951686-1GEA 226 DKK
APOSOR951686-1G APOSOR951686-25G APOSOR951686-5G
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₉H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01442588
CAS-nummer: 84923-70-6