7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951668-100MG OR951668-1G OR951668-250MG
APOSOR951668-100MGEA 1210 DKK
APOSOR951668-100MG APOSOR951668-1G APOSOR951668-250MG
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carbonitrile 95%
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carbonitrile
Formel: C₇H₄N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17015948
CAS-nummer: 1005206-16-5