3-Amino-5-ethoxyisoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951656-100MG OR951656-1G OR951656-250MG
APOSOR951656-100MGEA 1090 DKK
APOSOR951656-100MG APOSOR951656-1G APOSOR951656-250MG
3-Amino-5-ethoxyisoxazole 95%
3-Amino-5-ethoxyisoxazole
Formel: C₅H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14584669
CAS-nummer: 32326-26-4