5-(Methylamino)nicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951641-1G OR951641-250MG
APOSOR951641-1GEA 2340 DKK
APOSOR951641-1G APOSOR951641-250MG
5-(Methylamino)nicotinic acid 95%
5-(Methylamino)nicotinic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04971939
CAS-nummer: 91702-88-4