N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951624-1G OR951624-5G
APOSOR951624-1GEA 1090 DKK
APOSOR951624-1G APOSOR951624-5G
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine
Formel: C₇H₁₁NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04478205
CAS-nummer: 58255-25-7