(6,7,8,9-Tetrahydro-5h-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)-acetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951607-1G OR951607-5G
APOSOR951607-1GEA 2180 DKK
APOSOR951607-1G APOSOR951607-5G
(6,7,8,9-Tetrahydro-5h-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)-acetonitrile 98%
(6,7,8,9-Tetrahydro-5h-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)-acetonitrile
Formel: C₉H₁₂N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00980781
CAS-nummer: 116598-69-7