1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951600-1G OR951600-250MG
APOSOR951600-1GEA 1040 DKK
APOSOR951600-1G APOSOR951600-250MG
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06655358
CAS-nummer: 135417-65-1