Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951571-1G OR951571-250MG
APOSOR951571-1GEA 2950 DKK
APOSOR951571-1G APOSOR951571-250MG
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059257
CAS-nummer: 91476-82-3