Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951535-1G
OR951535-5G
APOSOR951535-1GEA
774
DKK
APOSOR951535-1G
APOSOR951535-5G
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06204805 CAS-nummer: 66787-70-0 |