4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951426-10G OR951426-1G OR951426-5G
APOSOR951426-10GEA 3770 DKK
APOSOR951426-10G APOSOR951426-1G APOSOR951426-5G
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid 95%
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid
Formel: C₉H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07352166
CAS-nummer: 59663-66-0