2-Allyl-4-methoxyphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951404-1G OR951404-250MG
APOSOR951404-1GEA 3270 DKK
APOSOR951404-1G APOSOR951404-250MG
2-Allyl-4-methoxyphenol 95%
2-Allyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00996134
CAS-nummer: 584-82-7