Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951350-1G OR951350-250MG
APOSOR951350-1GEA 1770 DKK
APOSOR951350-1G APOSOR951350-250MG
Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11975599
CAS-nummer: 79068-31-8