D-N-Benzylserine methyl ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951335-1G OR951335-5G
APOSOR951335-1GEA 1200 DKK
APOSOR951335-1G APOSOR951335-5G
D-N-Benzylserine methyl ester 96%
D-N-Benzylserine methyl ester
Formel: C₁₁H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD12198843
CAS-nummer: 131110-76-4