2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951313-1G OR951313-5G
APOSOR951313-1GEA 698 DKK
APOSOR951313-1G APOSOR951313-5G
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester
Formel: C₁₁H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025864
CAS-nummer: 14533-86-9