6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951302-1G OR951302-250MG
APOSOR951302-1GEA 2130 DKK
APOSOR951302-1G APOSOR951302-250MG
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid 96%
6-Hydroxy-5-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12401649
CAS-nummer: 1171919-98-4