3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951278-1G OR951278-250MG
APOSOR951278-1GEA 2730 DKK
APOSOR951278-1G APOSOR951278-250MG
3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine 95%
3-Methyl-1-(pyridin-2-yl)butan-1-amine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12153903
CAS-nummer: 825647-69-6