5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 5-amino-3-methylisoxazole-4-carboxylate
OR951167-1G OR951167-250MG
APOSOR951167-1GEA 1360 DKK
APOSOR951167-1G APOSOR951167-250MG
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₁₀N₂O₃
Molekylvægt: 170.166 g/mol
Smeltepunkt: 133…135 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD03820571
CAS-nummer: 25786-72-5