2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951128-1G OR951128-250MG
APOSOR951128-1GEA 698 DKK
APOSOR951128-1G APOSOR951128-250MG
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine 95%
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044247
CAS-nummer: 742070-73-1