[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR951105-1G OR951105-5G
APOSOR951105-1GEA 2830 DKK
APOSOR951105-1G APOSOR951105-5G
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine
Formel: C₁₂H₂₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07658364
CAS-nummer: 153461-22-4