4-N-Alloc-aminocyclohexanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951103-1G OR951103-5G
APOSOR951103-1GEA 436 DKK
APOSOR951103-1G APOSOR951103-5G
4-N-Alloc-aminocyclohexanone 95%
4-N-Alloc-aminocyclohexanone
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02183577
CAS-nummer: 391248-19-4