4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951083-1G OR951083-250MG
APOSOR951083-1GEA 6050 DKK
APOSOR951083-1G APOSOR951083-250MG
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11501478
CAS-nummer: 111661-47-3