4-Methyl valeryl piperidine thioamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951082-1G OR951082-250MG
APOSOR951082-1GEA 6320 DKK
APOSOR951082-1G APOSOR951082-250MG
4-Methyl valeryl piperidine thioamide 95%
4-Methyl valeryl piperidine thioamide
Formel: C₁₁H₂₁NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179413
CAS-nummer: 289677-13-0