4-Methoxy-2-methyl-1H-indole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methoxy-2-methy-1H-indole
OR951069-1G OR951069-250MG
APOSOR951069-1GEA 2510 DKK
APOSOR951069-1G APOSOR951069-250MG
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole 95%
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040252
CAS-nummer: 17897-50-6