4'-Diethylaminophenyl acetylene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR951025-1G OR951025-250MG
APOSOR951025-1GEA 2610 DKK
APOSOR951025-1G APOSOR951025-250MG
4'-Diethylaminophenyl acetylene 95%
4'-Diethylaminophenyl acetylene
Formel: C₁₂H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00168817
CAS-nummer: 41876-70-4