4-Chlorobenzoylformic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoacetic acid
OR951002-1G OR951002-250MG
APOSOR951002-1GEA 3770 DKK
APOSOR951002-1G APOSOR951002-250MG
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
4-Chlorobenzoylformic acid
Formel: C₈H₅ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02656397
CAS-nummer: 7099-88-9