5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950985-1G OR950985-250MG
APOSOR950985-1GEA 5670 DKK
APOSOR950985-1G APOSOR950985-250MG
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde 95%
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06410229
CAS-nummer: 229008-16-6