(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-2-Amino-2-(4-bromophenyl)ethanol
OR950823-1G OR950823-250MG
APOSOR950823-1GEA 1030 DKK
APOSOR950823-1G APOSOR950823-250MG
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol
Formel: C₈H₁₀BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09256372
CAS-nummer: 354153-65-4