3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-6-methyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7(6H)-one
OR950728-1G OR950728-250MG
APOSOR950728-1GEA 6000 DKK
APOSOR950728-1G APOSOR950728-250MG
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one
Formel: C₈H₇BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20229834
CAS-nummer: 1254319-55-5