Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950665-1G OR950665-250MG
APOSOR950665-1GEA 5130 DKK
APOSOR950665-1G APOSOR950665-250MG
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Ethyl 2-formylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743805
CAS-nummer: 34046-43-0