2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950569-1G OR950569-250MG
APOSOR950569-1GEA 959 DKK
APOSOR950569-1G APOSOR950569-250MG
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10696880
CAS-nummer: 35490-90-5