1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950407-1G OR950407-250MG
APOSOR950407-1GEA 3120 DKK
APOSOR950407-1G APOSOR950407-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formel: C₅H₉N₃·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04969122
CAS-nummer: 1189950-55-7