4-Chloro-6-methyl-1H-indazole ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950400-1G OR950400-250MG
APOSOR950400-1GEA 4680 DKK
APOSOR950400-1G APOSOR950400-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-indazole ≥98%
4-Chloro-6-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781503
CAS-nummer: 885521-74-4