4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR950305-1G OR950305-250MG OR950305-5G
APOSOR950305-1GEA 4910 DKK
APOSOR950305-1G APOSOR950305-250MG APOSOR950305-5G
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₉H₉ClO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09929602
CAS-nummer: 167404-32-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III