Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR950294-1G OR950294-250MG
APOSOR950294-1GEA 2650 DKK
APOSOR950294-1G APOSOR950294-250MG
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112537
CAS-nummer: 2199-45-3