1,4-Diisopropoxybenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR949969-1G OR949969-5G
APOSOR949969-1GEA 2400 DKK
APOSOR949969-1G APOSOR949969-5G
1,4-Diisopropoxybenzene 95%
1,4-Diisopropoxybenzene
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128849
CAS-nummer: 7495-78-5